Learn More
HYDRANAL™ - LipoSolver CM, Réactif pour la titration volumique de KF à un composant dans les substances non polaires, les graisses et les huiles (milieu de travail), Solstice
Code produit 15645160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15645160 1 l 1L
15655160 6 x 1 l 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15645160 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 378551L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    109.71€ / 1L
    Économisez 8.29€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Milieu pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant dans des substances, graisses et huiles non polaires (à base de chloroforme-méthanol)
Avantages de Hydranal réactifs monocomposants :
  • Capacité d’eau illimitée
  • Utilisation pratique et simple
  • La plus grande flexibilité pour sélectionner des milieux de travail
  • Toxicité réduite par rapport aux systèmes à base de méthanol
  • Convient aux composés réagissant au méthanol, par exemple les cétones et les aldéhydes
  • Longue durée de conservation (trois ans)
Amélioration de la compositon
Hydranal-Composite contient tous les réactifs, y compris l'iode, le dioxyde de soufre et les bases imidazole et 2-méthylimidazole, dissous dans l'éther monoéthylique de diéthylène glycol (DEGEE). L'ajout de 2-méthylimidazole en plus de l'imidazole améliore la stabilité et élimine la formation de cristaux qui peuvent interférer avec les performances ’du titrateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-LipoSolver CM
Densité 1.25g/mL
CAS 67-56-1, 67-66-3
Quantité 1 l
Point d’éclair 23 °C (73,4 °F)
Numéro MDL MFCD02687786
Conditionnement Flacon en verre
Numéro UN UN1992
Qualité Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL-LipoSolver CM
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H302+H312-Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, methanol