Learn More
HYDRANAL™ - LipoSolver MH, réactif pour la titration volumique à un composant KF dans les substances non polaires, les graisses et les huiles (milieu de travail), Solstice
Description
Avantages de Hydranal réactifs monocomposants :
- Capacité d’eau illimitée
- Utilisation pratique et simple
- La plus grande flexibilité pour sélectionner des milieux de travail
- Toxicité réduite par rapport aux systèmes à base de méthanol
- Convient aux composés réagissant au méthanol, par exemple les cétones et les aldéhydes
- Longue durée de conservation (trois ans)
Amélioration de la compositon
Hydranal-Composite contient tous les réactifs, y compris l'iode, le dioxyde de soufre et les bases imidazole et 2-méthylimidazole, dissous dans l'éther monoéthylique de diéthylène glycol (DEGEE). L'ajout de 2-méthylimidazole en plus de l'imidazole améliore la stabilité et élimine la formation de cristaux qui peuvent interférer avec les performances ’du titrateur.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™ - LipoSolver MH |
| Note relative au nom | Réactif pour la titration volumétrique à un composant KF dans les substances non polaires, les graisses et les huiles (milieu de travail) |
| Point d’ébullition | 65 °C |
| % min. CAS | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
| Densité | ∼0,80 g/mL |
| CAS | 67-56-1, 111-27-3 |
| Quantité | 6 x 1 l |
| % max. CAS | <50.0000% |
| Point d’éclair | 14 °C |
| Numéro MDL | MFCD02687787 |
| Afficher plus |