Learn More
HYDRANAL™ - K moyen, Solstice
Code produit 15604360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15604360 1 l 1L
15614360 6 x 1 l 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15604360 Fournisseur Hydranal Code fournisseur 346981L
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Milieu pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant dans les aldéhydes et les cétones (sans méthanol).
Avantages des Hydranal réactifs à un seul composant :
  • Capacité d’eau illimitée
  • Utilisation pratique et simple
  • La plus grande flexibilité pour sélectionner des milieux de travail
  • Toxicité réduite par rapport aux systèmes à base de méthanol
  • Convient aux composés réagissant au méthanol, par exemple les cétones et les aldéhydes
  • Longue durée de conservation (trois ans)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Medium K
CAS 67-66-3, 107-98-2, 107-07-3, 75-89-8, 101023-55-6, 67-66-3
Point d’ébullition 58 °C
% min. CAS ≥30.00, ≥10.00
% max. CAS <30.00, <60.00
Densité 1.25g/mL
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Point d’éclair 56 °C (132,8 °F)
Notes de qualité de la pureté Volumetrie à un composant
Conditionnement Flacon à polyrevêtement
Numéro UN UN1992
Qualité Karl Fischer
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Medium K
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Skyddsangivelse
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methylether, 2,2,2-Trifluo
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.