Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Solstice
Description
- HYDRANAL™ est la marque de titration Karl Fischer la plus fiable en raison de son attachement à la qualité, à la cohérence et à l’innovation continue.
- Gamme complète de produits reprenant 60 produits
- 40 ans d’innovation – consultez nos réactifs NEXTGEN ICI
- Service et assistance technique dédiés
- Plus de 800 notes d’application sont disponibles sur notre site Web
- Consultez notre procédure de fonctionnement standard NUTGEN Coulomat A-FA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA |
| % min. CAS | ≥2.00, ≥60.00 |
| % max. CAS | <70.00, <10.00, <10.00 |
| Couleur | Orange |
| Densité | 0.906 g/cm3 |
| CAS | Confidential Stabilizer 2, 75-75-2, 75-05-8 |
| pH | 5.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 6 x 500 ml |
| Point d’éclair | 12 °C à 13 °C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HYDRANAL NEXTGEN Coulomat A-FA
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole