Learn More
Solstice HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Solstice
Description
- HYDRANAL™ est la marque de titration Karl Fischer la plus fiable en raison de son attachement à la qualité, à la cohérence et à l’innovation continue.
- Gamme complète de produits reprenant 60 produits
- 40 ans d’innovation – consultez nos réactifs NEXTGEN ICI
- Service et assistance technique dédiés
- Plus de 800 notes d’application sont disponibles sur notre site Web
- Consultez notre procédure de fonctionnement standard NUTGEN Coulomat A-FA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA |
| % min. CAS | ≥2.00%, ≥10.00%, ≥2.00% |
| % max. CAS | ≥20.00%, <10.00%, <10.00%, <70.00% |
| Couleur | Orange |
| CAS | Confidential Accelerator, 75-05-8, 75-75-2, Confidential Stabilizer 2, Confidential Stabilizer 1 |
| Densité | 0,906 g/cm3 |
| pH | 5.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 x 500 ml |
| Point d’éclair | 12 °C à 13 °C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HYDRANAL NEXTGEN Coulomat A-FA
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?