Learn More
Solstice HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Solstice
Code produit p-7224405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 500 ml
6 x 500 ml
Conditionnement:
500mL
6 bouteilles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17893080 1 x 500 ml 500mL
17504956 6 x 500 ml 6 bouteilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17893080 Fournisseur Solstice Code fournisseur 34471500ML
Ajouter au panier
Anolyte pour coulométrie Karl Fischer titrage des cétones et des électrolytes de batteries Li-ion, de préférence pour les cellules à diaphragme, à base d'acétonitrile, sans alcools (sans substances CMR)
  • HYDRANAL™ est la marque de titration Karl Fischer la plus fiable en raison de son attachement à la qualité, à la cohérence et à l’innovation continue.
    • Gamme complète de produits reprenant 60 produits
    • 40 ans d’innovation – consultez nos réactifs NEXTGEN ICI
    • Service et assistance technique dédiés
    • Plus de 800 notes d’application sont disponibles sur notre site Web
    • Consultez notre procédure de fonctionnement standard NUTGEN Coulomat A-FA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA
% min. CAS ≥2.00%, ≥10.00%, ≥2.00%
% max. CAS ≥20.00%, <10.00%, <10.00%, <70.00%
Couleur Orange
CAS Confidential Accelerator, 75-05-8, 75-75-2, Confidential Stabilizer 2, Confidential Stabilizer 1
Densité 0,906 g/cm3
pH 5.5
Forme physique Liquide
Quantité 1 x 500 ml
Point d’éclair 12 °C à 13 °C
Conditionnement Flacon en verre
Numéro UN 2924
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat A-FA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole