Learn More
Descrizione
- HYDRANAL™ est la marque de titration Karl Fischer la plus fiable en raison de son attachement à la qualité, à la cohérence et à l’innovation continue.
- Gamme complète de produits reprenant 60 produits
- 40 ans d’innovation – consultez nos réactifs NEXTGEN ICI
- Service et assistance technique dédiés
- Plus de 800 notes d’application sont disponibles sur notre site Web
- Consultez notre procédure de fonctionnement standard NUTGEN Coulomat A-FA
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA |
| % min. CAS | ≥2.00 |
| % max. CAS | ≤20.00, <70.00, <10.00, <10.00 |
| Couleur | Orange |
| CAS | 75-75-2, Confidential Stabilizer 2, 75-05-8 |
| Densité | 0.906 g/cm3 |
| pH | 5.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| Point d’éclair | 12°C to 13°C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?