Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA, Solstice
Code produit 17584946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
6 x 50 ml
Conditionnement:
50mL
6 bouteilles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17584946 50 ml 50mL
17594946 6 x 50 ml 6 bouteilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17584946 Fournisseur Hydranal Code fournisseur 3447050ML
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Catholyte pour coulométrie Karl Fischer titrage des cétones et des électrolytes de batteries Li-ion, à base d'acétonitrile, sans alcools (sans substances CMR).
  • HYDRANAL™ est la marque de titration Karl Fischer la plus fiable en raison de son attachement à la qualité, à la cohérence et à l’innovation continue.
    • Gamme complète de produits reprenant 60 produits
    • 40 ans d’innovation – consultez nos réactifs NEXTGEN ICI
    • Service et assistance technique dédiés
    • Plus de 800 notes d’application sont disponibles sur notre site Web
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA
% min. CAS ≥2.00, ≥60.00
% max. CAS <10.00, ≤20.00, <70.00
Couleur Orange
CAS Confidential Stabilizer 2, 75-05-8, 75-75-2
Densité 0.906 g/cm3
pH 5.5
Forme physique Liquide
Quantité 50 ml
Point d’éclair 12 °C à 13 °C
Conditionnement Ampoule
Numéro UN UN2924
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat C-FA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole