Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvant E-FI, Solstice
Code produit 16892360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
6L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16892360 6 x 1 l 6L
16882360 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16892360 Fournisseur Hydranal Code fournisseur 344316X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00€
    783.81€ / 6L
    Économisez 56.19€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 31-03-2027
Ajouter au panier
Milieu pour titrations volumétriques Karl Fischer à deux composants
  • À base d’éthanol
  • Exempt d’imidazole
  • Exempt de substances CMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI
Point de fusion -115 °C
% min. CAS ≥55%
Couleur Incolore
Densité 0,895 g/cm3
pH 5 à 6
Forme physique Liquide
CAS 64-17-5
Quantité 6 x 1 l
% max. CAS ≤80%
Conditionnement Flacon en verre
Numéro UN UN1170
Informations sur la solubilité Complètement miscible dans l’eau
Qualité Karl Fischer
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL NEXTGEN Solvent E-FI
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2-ethykimidazole, sulphur dioxide, L-proline, 2-ethyl imidazole hydroiodide