Learn More
HYDRANAL-Acide™ salicylique, Solstice
Description
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
- Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
- Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
- Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Salicylic acid |
| CAS | 69-72-7 |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Quantité | 500 g |
| Point d’éclair | 157 °C (314,6 °F) |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.12 |
| Qualité | Karl Fischer |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HYDRANAL Salicylic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.