Learn More
HYDRANAL-Tartrate™ de sodium dihydraté, Solstice
Description
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
- Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
- Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
- Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate |
| CAS | 6106-24-7 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Qualité | Karl Fischer |
Safety and Handling
Product Identifier
- HYDRANAL Sodium tartrate dihydrate