Learn More
HYDRANAL-Tartrate™ de sodium dihydraté, Solstice
Code produit 15664430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
6 x 100 g
Conditionnement:
100g
25g
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15664430 6 x 100 g 6 pièces
15644430 25 g 25g
15624430 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15664430 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 348036X100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00€
    392.15€ / 6 pièces
    Économisez 27.85€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Substance de test pour titration volumétrique Karl Fischer (teneur en eau ∼ 15,66 %, valeur exacte sur le rapport d’analyse)
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
  • Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
  • Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
  • Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate
CAS 6106-24-7
Quantité 6 x 100 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Qualité Karl Fischer