Learn More
HYDRANAL™ - Solvant Huile, réactif pour la titration volumique à deux composants KF dans les huiles (milieu de travail), Solstice
Code produit 15644400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15644400 1 l 1L
15654400 6 x 1 l 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15644400 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 347491L
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Milieu pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants dans des substances, graisses et huiles non polaires (à base de méthanol-héxanol)
Avantages de Hydranal réactifs à deux composants :
  • Grande vitesse de titration
  • Haute précision pour de petites quantités d’eau
  • Capacité de tampon élevée
  • Titre exact et stable
  • Réactifs de type E : toxicité réduite par rapport au méthanol
  • Longue durée de conservation (trois ans pour les titrants, cinq ans pour les solvants)
Amélioration de la compositon
Dans les réactifs à deux composants, les réactifs Karl Fisher sont séparés en deux solutions : le titrant et le solvant. Le titrant Hydranal contient de l’iode dissous dans un alcool avec une concentration définie avec précision. Le solvant Hydranal est une solution alcoolique de dioxyde de soufre et d’imidazole. L’alcool est soit du méthanol pour les réactifs standard, soit de l’éthanol pour les réactifs de type E.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Solvent Oil
CAS 288-32-4, 67-56-1, 111-27-3
Densité 0.83g/mL
Quantité 1 l
Point d’éclair 17 °C (62,6 °F)
Numéro MDL MFCD00147197
Conditionnement Flacon en verre
Numéro UN UN1993BE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL Solvent Oil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301+H311+H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hexan-1-ol, methanol, imidazole, sulphurdioxide