Learn More
HYDRANAL™ - Solvant, réactif pour la titration volumique à deux composantes KF (milieu de travail), Solstice
Code produit 15674410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15674410 1 l 1L
15684410 2,5 l 2.50L
15604420 6 x 1 l 6 pièces
15694410 4 x 2,5 l 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15674410 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 348001L
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-56-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Solvent
CAS 67-56-1, 7446-09-5, 288-32-4, 7446-09-5
Densité 0.89g/mL
Conditionnement Bouteille poly-enduit
Quantité 1 l
Point d’éclair 11 °C (51,8 °F)
Numéro MDL MFCD00147197
Numéro UN UN3286
Qualité Laboratoire
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL-Solvent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, imidazole,sulphur dioxide