Learn More
HYDRANAL-Solver™ (pétrole brut), Solstice
Code produit 15664350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15664350 1 l 1L
15674350 2,5 l 2.50L
15694350 6 x 1 l 6 pièces
15684350 4 x 2,5 l 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15664350 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 346971L
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Milieu pour titration volumétrique Karl Fischer à un et deux composants dans les huiles (à base de chloroforme-méthanol-xylène)
Avantages de Hydranal réactifs monocomposants :
  • Capacité d’eau illimitée
  • Utilisation pratique et simple
  • La plus grande flexibilité pour sélectionner des milieux de travail
  • Toxicité réduite par rapport aux systèmes à base de méthanol
  • Convient aux composés réagissant au méthanol, par exemple les cétones et les aldéhydes
  • Longue durée de conservation (trois ans)
Amélioration de la compositon
Hydranal-Composite contient tous les réactifs, y compris l'iode, le dioxyde de soufre et les bases imidazole et 2-méthylimidazole, dissous dans l'éther monoéthylique de diéthylène glycol (DEGEE). L'ajout de 2-méthylimidazole en plus de l'imidazole améliore la stabilité et élimine la formation de cristaux qui peuvent interférer avec les performances ’du titrateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Solver (Crude) oil
CAS 95-47-6, 67-56-1, 7446-09-5, 67-66-3, 95-47-6, 288-32-4
Densité 1.01g/mL
Quantité 1 l
Point d’éclair 6 °C (42,8 °F)
Numéro UN UN1992
Qualité Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • hydranal solver (crude) oil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: o-xylene, chloroform, methanol, imidazole, sulphur dioxide