Learn More
HYDRANAL-Solver™ (pétrole brut), Solstice
Description
Avantages de Hydranal réactifs monocomposants :
- Capacité d’eau illimitée
- Utilisation pratique et simple
- La plus grande flexibilité pour sélectionner des milieux de travail
- Toxicité réduite par rapport aux systèmes à base de méthanol
- Convient aux composés réagissant au méthanol, par exemple les cétones et les aldéhydes
- Longue durée de conservation (trois ans)
Amélioration de la compositon
Hydranal-Composite contient tous les réactifs, y compris l'iode, le dioxyde de soufre et les bases imidazole et 2-méthylimidazole, dissous dans l'éther monoéthylique de diéthylène glycol (DEGEE). L'ajout de 2-méthylimidazole en plus de l'imidazole améliore la stabilité et élimine la formation de cristaux qui peuvent interférer avec les performances ’du titrateur.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Solver (Crude) oil |
| CAS | 67-56-1, 7446-09-5, 67-66-3, 95-47-6, 288-32-4 |
| Densité | 1.01g/mL |
| Quantité | 6 x 1 l |
| Point d’éclair | 6 °C (42,8 °F) |
| Numéro UN | UN1992 |
| Qualité | Karl Fischer |