Learn More
HYDRANAL™ - Tartrate de sodium dihydré standard, standard pour Karl Fischer la titration (teneur ∼en eau 15,66 %), Solstice
Code produit 15644350 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
6 x 25 g
Conditionnement:
25g
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15644350 25 g 25g
15654350 6 x 25 g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15644350 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 3469625G
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Étalon pour titration Karl Fischer (teneur en eau ∼15,66 %, valeur exacte sur rapport d’analyse)
Avantages des étalons d’eau HYDRANAL :
  • Large gamme de produits pour les mesures volumétriques et coulométriques Karl Fischer applications, ainsi que l'application au four indirect
  • Fabriqué selon ISO Exigences de la norme 9001
  • Rapport d’analyse montrant la teneur exacte en eau et l’incertitude accrue
Vérifié par rapport à des normes externes telles que NIST SRM 2890 ou NMIJ CRM 4222
  • Longue durée de conservation (cinq ans maximum)
  • Conditionnement pratique
  • Fournis avec des instructions d’utilisation détaillées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Standard sodium tartrate dihydrate
CAS 6106-24-7
Quantité 25 g
Numéro UN NONH for all modes of transport