Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5, Solstice
Code produit 16821910 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
6L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16821910 1 l 1L
16831910 6 x 1 l 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16821910 Fournisseur Hydranal Code fournisseur 348011LOM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    114.16€ / 1L
    Économisez 8.84€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agent pour titrations volumétriques Karl Fischer à deux composants (à base de méthanol)
Avantages des réactifs à deux composants Hydranal™ :
  • Grande vitesse de titration
  • Haute précision pour de petites quantités d’eau
  • Capacité de tampon élevée
  • Titre exact et stable
  • Réactifs de type E : offrent une toxicité réduite par rapport au méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - Titrant 5
Point de fusion -98 °C
Point d’ébullition 65 °C (à 1,013 hPa)
Couleur Marron
Densité 0,850 g/cm3 (à 20 °C)
pH Neutre
Forme physique Liquide
CAS 7553-56-2
Quantité 1 l
Point d’éclair 11 °C
Conditionnement Réactif Metrohm OMNIS Smart
Numéro UN UN1230
Synonyme Methyl Alcohol
Informations sur la solubilité Complètement miscible dans l’eau
Qualité Titration volumétrique KF à deux composants
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL NEXTGEN Titrant 5 OM
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, iodine