Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, réactif pour la titration volumétrique à deux composantes Karl Fischer (à base d’éthanol), Solstice
Code produit 15694370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15694370 500 ml 500mL
15654370 100 ml 100mL
15664370 1 l 1L
15674370 2,5 l 2.50L
15614380 6 x 500 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15694370 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 34732500ML
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agent pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants (à base d’éthanol)
Avantages de Hydranal réactifs à deux composants :
  • Grande vitesse de titration
  • Haute précision pour de petites quantités d’eau
  • Capacité de tampon élevée
  • Titre exact et stable
  • Réactifs de type E : toxicité réduite par rapport au méthanol
  • Longue durée de conservation (trois ans pour les titrants, cinq ans pour les solvants)
Amélioration de la compositon
Dans les réactifs à deux composants, les réactifs Karl Fisher sont séparés en deux solutions : le titrant et le solvant. Le titrant Hydranal contient de l’iode dissous dans un alcool avec une concentration définie avec précision. Le solvant Hydranal est une solution alcoolique de dioxyde de soufre et d’imidazole. L’alcool est soit du méthanol pour les réactifs standard, soit de l’éthanol pour les réactifs de type E.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Titrant 5 E
CAS 68007-08-9, 7553-56-2, 64-17-5
Densité 0.89g/mL
Conditionnement Bouteille poly-enduit
Quantité 500 ml
Point d’éclair 12 °C (53,6 °F)
Numéro UN UN1170
Qualité Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL Titrant 5 E
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide