Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Solstice
Code produit 15684370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2,5 l
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15684370 4 x 2,5 l 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15684370 Fournisseur Hydranal Code fournisseur 347324X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00€
    825.54€ / 4 pièces
    Économisez 64.46€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-04-2027
Ajouter au panier
Agent pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants (à base d’éthanol)
Hydranal™ est la marque la plus fiable dans le domaine du titrage Karl Fischer en raison de son engagement en termes de qualité, de fiabilité et d’innovation continue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - Titrant 5 E
CAS 7553-56-2, 68007-08-9, 64-17-5
Quantité 4 x 2,5 l
Numéro UN UN1170
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL Titrant 5 E
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, iodine, 1H-imidazole monohydriodide