Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5, Réactif pour la titrage volumétrique à deux composantes Karl Fischer , Solstice
Code produit 15644420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
500mL
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15644420 2,5 l 2.50L
15664420 500 ml 500mL
15634420 1 l 1L
15684420 6 x 500 ml 6 pièces
15674420 6 x 1 l 6 pièces
15654420 4 x 2,5 l 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15644420 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 348012.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    247.25€ / 2.5L
    Économisez 17.75€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-56-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Titrant 5
CAS 64-17-5, 7553-56-2
Densité 0.85g/mL
Conditionnement Bouteille poly-enduit
Quantité 2,5 l
Point d’éclair 11 °C (51,8 °F)
Numéro UN UN1230
Qualité Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL Titrant 5
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301+H311+H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, iodine