Learn More
HYDRANAL™ - Norme d’eau 0,1 PC, norme pour Karl Fischer la titration (teneur en eau 0,1 mg/g = 0,01 %), vérifiée par rapport NIST SRM à 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Code produit 15665825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 4 mL
Conditionnement:
40mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15665825 10 x 4 mL 40mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15665825 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 3444640ML
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Norme d’eau pour la Karl Fischer titration, contenant 0,1 mg/g d’eau dans du carbonate de propylène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - Water Standard 0.1 PC
Note relative au nom Standard pour la Karl Fischer titration (teneur en eau 0,1 mg/g = 0,01%), valeur exacte sur rapport d’analyse
CAS 108-32-7
Point d’ébullition 242 °C
Densité 1.205 g/cm3
Quantité 10 x 4 mL
% max. CAS ≤100.0000%
Point d’éclair 135 °C
Formule moléculaire C4H6O3
Numéro MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Conditionnement Ampoule
Clé InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1COC(=O)O1
Nom IUPAC 4-méthyl-1,3-dioxolan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
CID PubChem 7924
Pourcentage de pureté 100%
Qualité Karl Fischer
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL