Learn More
HYDRANAL™ - Norme d’eau 0,1, norme pour Karl Fischer la titration (teneur en eau 0,1 mg/g = 0,01 %), vérifiée par rapport NIST SRM à 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Code produit 15624510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
10 x 4 mL, ampoules
Conditionnement:
40mL
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15624510 1 Kit 6 pièces
15648380 10 x 4 mL, ampoules 40mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15624510 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 348476X40ML
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
C8H10 | 106.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008519
Clé InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1,2-xylène
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - Water Standard 0.1
Note relative au nom Standard pour la Karl Fischer titration (teneur en eau 0,1 mg/g = 0,01%), valeur exacte sur rapport d’analyse
Point d’ébullition 136 °C à 145 °C
Densité 0,86 g/mL à 20 °C
CAS 7732-18-5, 95-47-6
Quantité 1 Kit
% max. CAS ≤100.0000%
Point d’éclair 23 −27 °C
Conditionnement Ampoule
Numéro UN UN1307
Poids de la formule 106.17
Qualité Karl Fischer
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL Water Standard 0.1
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312+H332-Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: o-xylene