Learn More
HYDRANAL™ - Norme de l’eau 1.0, Norme pour Karl Fischer la titration (teneur en eau 1 mg/g = 0,1 %), vérifiée par rapport NIST SRM à 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Étalon pour l’eau 1.0 |
| CAS | 100-66-3, 108-32-7, 108-32-7, 100-66-3 |
| Quantité | 40 ml |
| Point d’éclair | 43 °C (109,4 °F) |
| Numéro UN | UN 2222 |
| Qualité | Certifiés |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HYDRANAL
- Attention||Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contain: Anisole, propylene carbonate