Learn More
HYDRANAL™ - Norme de l’eau 1.0, Norme pour Karl Fischer la titration (teneur en eau 1 mg/g = 0,1 %), vérifiée par rapport NIST SRM à 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Code produit 15664490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
40 ml
Conditionnement:
40mL
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15664490 1 Kit 6 pièces
15628380 40 ml 40mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15664490 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 348286X40ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
C7H8O | 108.14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00007941
Clé InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
CID PubChem 7519
ChEBI CHEBI:16579
Nom IUPAC anisole
SMILES COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - Water Standard 1.0
Note relative au nom Standard pour la Karl Fischer titration (teneur en eau 1 mg/g = 0,1%), valeur exacte sur rapport d’analyse
Point d’ébullition 153 °C à 155 °C
% min. CAS ≥90.0000%, ≥1.0000%
Densité 1.000 g/cm3
CAS 108-32-7, 100-66-3
Quantité 1 Kit
% max. CAS <10.0000%
Point d’éclair 43 °C
Formule linéaire HCONH2
Conditionnement Ampoule
Numéro UN UN2222
Qualité Karl Fischer
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL Water Standard 1.5
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole, propylene carbonate