Learn More
HYDRANAL™ - Norme de l’eau 10.0, norme pour Karl Fischer la titration (teneur en eau 10 mg/g = 1,0 %), Solstice
Code produit 15634510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 8 mL
6 x (10 x 8 mL)
Conditionnement:
6 pièces
80mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15634510 6 x (10 x 8 mL) 6 pièces
15644510 10 x 8 mL 80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15634510 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 348496X80ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 108-32-7 | C8H10 | 106.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008519
Clé InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC 1,2-xylène
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Specifications
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - Water Standard 10.0
Note relative au nom Norme pour la Karl Fischer titration (teneur en eau 10 mg/g = 1,0%), valeur exacte sur le rapport d’analyse
CAS 108-32-7, 71-36-3, 95-47-6, 108-32-7
Point d’ébullition 109 °C
% min. CAS ≥20.0000%
% max. CAS <30.0000%
Densité 1,00 g/mL à 20 °C
Quantité 6 x (10 x 8 mL)
Point d’éclair 32 °C
Notes de pourcentage du dosage eau efficace
Conditionnement Ampoule
Numéro UN UN1993
Qualité Karl Fischer
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL Water Standard 10.0
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol; n-butanol