Learn More
HYDRANAL™ - Norme de l’eau 10.0, norme pour Karl Fischer la titration (teneur en eau 10 mg/g = 1,0 %), Solstice
Code produit p-7122074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 8 mL
6 x (10 x 8 mL)
Conditionnement:
6 pièces
80mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15644510 10 x 8 mL 80mL
15634510 6 x (10 x 8 mL) 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15644510 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 3484980ML
Ajouter au panier
CAS: 108-32-7 | C8H10 | 106.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Water Standard 10.0
CAS 111-46-6, 71-36-3, 95-47-6, 108-32-7
Densité 1,00g/mL à 20 °C
Quantité 10 x 8 mL
Point d’éclair 32 °C (89,6 °F)
Conditionnement Récipient
Numéro UN UN1993C
Qualité Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol; n-butanol