Learn More
HYDRANAL-Étalon™ d’eau KF-Four, 150-160 °C, Solstice
Code produit 15624350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15624350 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15624350 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 3469310G
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Étalon pour vérification des fours Karl Fischer (teneur en eau ∼5,0 %, valeur exacte sur rapport d’analyse)
Avantages des étalons d’eau HYDRANAL :
  • Large gamme de produits pour les mesures volumétriques et coulométriques Karl Fischer applications, ainsi que l'application au four indirect
  • Fabriqué selon ISO Exigences de la norme 9001
  • Rapport d’analyse montrant la teneur exacte en eau et l’incertitude accrue
Vérifié par rapport à des normes externes telles que NIST SRM 2890 ou NMIJ CRM 4222
  • Longue durée de conservation (cinq ans maximum)
  • Conditionnement pratique
  • Fournis avec des instructions d’utilisation détaillées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - Étalon pour l’eau KF-four, 150-160°C
CAS 64044-51-5
Quantité 10 g
Numéro UN NONH pour tous les modes de transport