Learn More
HYDRANAL-Water™ Standard Oil, Solstice
Code produit 15634350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
80 ml
Conditionnement:
80mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15634350 80 ml 80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15634350 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 3469480ML
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Norme à base d’huile spécifiquement conçue pour une titration précise Karl Fischer avec une teneur en eau inférieure à 50 ppm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Water Standard Oil
CAS 8042-47-5
Densité 0,85 g/mL à 20 °C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 80 ml
Point d’éclair >112 °C (>233,6 °F)
Numéro UN NONH for all modes of transport
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Water Standard Oil
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.