Learn More
Hydrazine hydraté, 55 % (hydrazine, 35 %), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 109.4°C |
| Nom chimique ou matériau | Hydrazine hydrate |
| Point de fusion | -65.0°C |
| Note relative au nom | 55% (Hydrazine 35%) |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 55% |
| Formule linéaire | H2NNH2·xH2O |
| Fieser | 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174 |
| Point d’éclair | >100°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrazine