Learn More
Hydrazine hydraté, 55 % (hydrazine, 35 %), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10521794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10521794 100 mL Flacon en verre 100mL
10348830 500 mL Flacon en verre 500mL
11954151 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10521794 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296811000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10217-52-4 | H4N2 | 32.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10217-52-4 , 7732-18-5
Formule moléculaire H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 32.05
Numéro MDL MFCD00149931
Clé InChI OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
CID PubChem 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES NN
Specifications
Point d’ébullition 109.4°C
Nom chimique ou matériau Hydrazine hydrate
Point de fusion -65.0°C
Note relative au nom 55% (Hydrazine 35%)
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Plage de pourcentage du dosage 55%
Formule linéaire H2NNH2·xH2O
Fieser 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174
Point d’éclair >100°C
Merck Index 14,4771
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in chloroform and ether
Nom IUPAC hydrazine ; hydrate
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté 55% (Hydrazine,35%)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3870 to 1.3910
Gravité spécifique 1.023
Densité 1.0230g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine (hydrate),Hydrazine