Learn More
Hydrazine hydrate, 99+ %, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10607032 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10607032 250 mL Flacon en verre revêtu de plastique 250mL
10438600 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10607032 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/0550/PB07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7803-57-8
Formule moléculaire H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 50.06
Numéro MDL MFCD00149931
Clé InChI IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
CID PubChem 24654
ChEBI CHEBI:35511
Nom IUPAC hydrazine ; hydrate
SMILES O.NN
Spécification
Point d’ébullition 118°C
Point de fusion -51.7°C/-61.1°F
Couleur Incolore
pH 12
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Poids de la formule 50.06g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrazine hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine monohydrate, Hydrazine