Learn More
Hydrazine Hydrate Solution, 20 to 24%, Honeywell Fluka™
Code produit 15685810 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15685810 1 L Flacon poly 250mL
15675810 1 L Flacon poly 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15685810 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 53847250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., 24-26% in H2O (RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10217-52-4
Formule moléculaire H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 32.05
Numéro MDL MFCD00149931
Clé InChI OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
CID PubChem 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrazine hydrate solution
Quantité 1 L
Formule linéaire NH2NH2 · H2O
Numéro UN UN3293
Beilstein 878137
Nom IUPAC hydrazine;hydrate
Poids de la formule 50.06g/mol
Conditionnement Flacon poly
Aspect Colorless
Densité 1.01g/mL at 20°C