Learn More
Hydrazine hydrate solution, 78-82% (iodometric), Honeywell Fluka™
Code produit 15681650 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15681650 250 mL 250mL
15671650 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15681650 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 18412250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10217-52-4
Formule moléculaire H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 32.05
Numéro MDL MFCD00149931
Clé InChI OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
CID PubChem 24654
ChEBI CHEBI:35511
Nom IUPAC hydrazine
SMILES NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrazine hydrate solution
Note relative au nom 78-82% acidimetric
Plage de pourcentage du dosage 78 to 82%
Notes de pourcentage du dosage acidimetric
Formule linéaire NH2NH2 · H2O
Numéro UN UN2030
Beilstein 878137
Poids de la formule 50.06
Pourcentage de pureté 78 to 82% (iodometric)
Qualité Organics
Conditionnement Plastic Bottle
Quantité 250 mL