Learn More
Hydrazine Hydrate, TRC
Code produit 30005955
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005955 25 g 25g
30007234 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30005955 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH69760025G
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7803-57-8
Formule moléculaire H2 O . H4 N2
Poids moléculaire (g/mol) 50.06
Synonyme Hydrazine, hydrate (1:1), Hydrazine, hydrate (6CI,7CI), Hydrazine, monohydrate (8CI,9CI), Hydrazine hydrate (1:1), Hydrazine hydrate, Hydrazine hydroxide, Hydrazinium hydroxide
Nom IUPAC hydrazine;hydrate
SMILES O.NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrazine Hydrate
Quantité 25 g
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
Poids de la formule 50.048
Pourcentage de pureté >95%