Learn More
Hydrazine Hydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrazine Hydrate |
| Quantité | 10 g |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule InChI | InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2 |
| Poids de la formule | 50.048 |
| Pourcentage de pureté | >95% |