Learn More
Hydrazine monohydratée, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488880
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488880 50 g 50g
11447866 500 g 500g
11457866 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488880 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14005.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Hydrazine monohydrate is used as a reducing agent. It is also used in water treatment, especially effluents and industrial boilers, metal treatment and mine extraction process, and synthesis of active ingredients in the pharmaceutical industry like 3-amino-1,2,4-triazole cefazolin, rizatriptan, anastrozole, fluconazole, metazachlor metamitron pyrazole, metribuzin, paclobutrazol, diclobutrazole, propiconazole, and triadimefon. It is involved in the preparation of heterocycles like pyrazoles and pyridazines. It is actively involved in the Wolff-Kishner reduction, which converts the carbonyl group of a ketone into a methylene bridge through a hydrazone intermediate. Further, it is used to cleave N-alkylated phthalimide derivatives. In the Einhorn-Brunner reaction, it reacts with imides to get triazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrazine monohydratée est utilisée comme agent réducteur. Elle intervient également dans le traitement de l’eau, en particulier dans les effluents et les chaudières industrielles, dans le traitement des métaux et le processus d’extraction minière, ainsi que pour la synthèse d’ingrédients actifs dans l’industrie pharmaceutique, comme la céfazoline 3-amino-1,2,4-triazole, le rizatriptan, l’anastrozole, le fluconazole, le métazachlore métamitron pyrazole, la métribuzine, le paclobutrazol, le diclobutrazole, le propiconazole et le triadiméfon. Elle est impliquée dans la préparation d’hétérocycles tels que les pyrazoles et les pyridazines. Elle participe activement à la réduction de Wolff-Kishner, qui convertit le groupe carbonyle d’une cétone en pont de méthylène par une hydrazone intermédiaire. Elle est par ailleurs employée dans le clivage des dérivés N-alkylés du phtalimide. Dans la réaction d’Einhorn-Brunner, elle réagit avec les imides pour obtenir des triazoles.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et de l’alcool. Non miscible avec le chloroforme, les hydrocarbures et l’éther.
Remarques
Précautions particulières de manipulation requises. Consultez la FDS avant l’achat. Les FDS sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : www.alfa.com. Incompatible avec les agents oxydants, l’oxygène, le cuivre, les matières organiques et le zinc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7803-57-8
Formule moléculaire H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 50.06
Numéro MDL MFCD00149931
Clé InChI IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
CID PubChem 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES O.NN
Spécification
Point d’ébullition 120°C to 121°C
Nom chimique ou matériau Hydrazine monohydrate
Point de fusion -52°C
Quantité 50 g
Formule linéaire H2NNH2·H2O
Numéro UN UN2030
Point d’éclair 75°C (167°F)
Merck Index 14,4771
Informations sur la solubilité Miscible with water and alcohol. Immiscible with chloroform,hydrocarbons and ether.
Nom IUPAC hydrate d’hydrazine
Poids de la formule 50.06 (32.05 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.431
Densité 1.027