Learn More
Hydrazine monohydraté, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
4 x 500 g
Conditionnement:
100g
2000g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397198 500 g 500g
11367198 100 g 100g
11377198 2 kg 2kg
11387198 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11397198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 016651.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7803-57-8
Formule moléculaire H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 50.06
Numéro MDL MFCD00149931
Clé InChI IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
CID PubChem 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES O.NN
Specifications
Point d’ébullition 120°C to 121°C
Nom chimique ou matériau Hydrazine monohydrate
Point de fusion -52°C
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 500 g
Point d’éclair 75° (167°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4310
Plage de pourcentage du dosage >99%
Densité 1.027g/mL
Formule linéaire H2NNH2·H2O
Numéro UN UN2030
Merck Index 14,4771
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,DMSO,methanol. Slightly soluble in water.
Nom IUPAC hydrazine hydrate
Poids de la formule 50.06 (32.05 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrazine monohydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine monohydrate