Få mere at vide
Hydrazine, solution étalon, Specpure, N2H4 100 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Hydrazine, standard solution |
| Note relative au nom | N2H4 100μg/mL |
| Odeur | Ammonia-like |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro MDL | MFCD00011417 |
| Quantité | 450 mL |
| Poids de la formule | 50.06 |
| Qualité | Specpure |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.