Learn More
Sel sulfate d’hydrazine, TRC
Code produit 30133243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133243 25 g 25g
18033820 5 g 5g
18080410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133243 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH71800025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10034-93-2
Formule moléculaire H2 O4 S . H4 N2
Poids moléculaire (g/mol) 130.12
Synonyme Hydrazine, sulfate (1:1), Hydrazine dihydrogen sulfate (salt), Hydrazine hydrogen sulfate, Hydrazine hydrosulfate, Hydrazine monosulfate, Hydrazine sulfate, Hydrazinium sulfate, Hydrazinium(2+) sulfate, Hydrazonium sulfate, NSC 150014, NSC 215190, Segidrin, Sehydrin
Nom IUPAC sulfate d’hydrazine
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Hydrazine Sulfate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
Poids de la formule 130.0048