Learn More
WTW™ Kits de réactif pour test d’hydrazine
Click to view available options
Nbre de tests:
100
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pratique et économique
- Qualité garantie par AQA/CQI
- Pour de faibles concentrations et des travaux de routine avec un débit d’échantillons important dans le laboratoire
- Large plage de mesure à l’aide de cuves rectangulaires pour la détermination des concentrations à l’état de traces
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour les eaux usées, l’eau potable, l’eau d’alimentation des chaudières |
| À utiliser avec (équipement) | Pour photomètres Photolab™ S12, Photolab™ Spectral |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 100 |
| Plage | 0,005 à 2,00 mg/l |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Kit/turb Photoflex™ |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrazine Test Method: photometric 0.005 - 2.00 mg/l N
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid