Learn More
Hydriodic Acid, 55 to 60%, Honeywell™
Code produit 15675710 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15675710 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15675710 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 50486250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydriodic acid
CAS 10034-85-2
Densité 1.7g/mL at 20°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mL
Formule moléculaire HI
Numéro MDL MFCD00011347
Numéro UN UN1787
Synonyme hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
Clé InChI XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES I
Nom IUPAC Iodure d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 127.91
CID PubChem 24841
ChEBI CHEBI:43451
Poids de la formule 127.91g/mol
Pourcentage de pureté 55 to 60%