Learn More
Acide hydroiodique, 64-68 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10448790 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10448790 250 ml Flacon en verre ambré 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10448790 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/0850/07
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Spécification
pH 1
CAS 10034-85-2
Couleur Marron-rouge
Point de fusion -51 °C
Point d’ébullition 127 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire HI
Numéro MDL MFCD00011347
Quantité 250 ml
Forme physique Liquide
Synonyme hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
Clé InChI XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES I
Nom IUPAC Iodure d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 127.91
CID PubChem 24841
ChEBI CHEBI:43451
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydriodic acid, aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid