Learn More
Acide iodhydrique, ACS, 55 à 58 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
En chimie organique, il est utilisé comme catalyseur pour la conversion de l’alcool primaire en halogénure d’alkyle. Peut être utilisé dans les déterminations du méthoxyle.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Utilisé comme catalyseur pour la conversion de l’alcool primaire en halogénure d’alkyle
- Peut être utilisé dans les déterminations du méthoxyle.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Hydriodic acid |
| CAS | 10034-85-2 |
| Couleur | Brun-rouge à jaune |
| Densité | 1,701 g/cm³ (14,195 lb/gal) |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 0,001% |
| Conditionnement | 4 x 500 ml |
| Résidus après l’allumage | 0,01% |
| Sensibilité | Liquide sensible à la lumière |
| Notes de qualité de la pureté | 55 to 58% |
| Tension de vapeur | 7 100 hPa (5 325 mm Hg) |
| Show More |