Learn More
Acide iodhydrique, réactif ACS, 55 % dans l’eau, sans stabilisateur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13247059 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
250 ml
Conditionnement:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13247059 50 ml 50mL
13257059 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13247059 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411840500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.70€
    69.00€ / 50mL
    Économisez 5.70€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10034-85-2 | HI | 127.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-85-2
Formule moléculaire HI
Poids moléculaire (g/mol) 127.91
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydriodic acid
Point d’ébullition 127,0°C
Densité 1,7000 g/ml
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1,7
Quantité 50 ml
Formule linéaire HI
Fieser 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166
Merck Index 15, 4814
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Poids de la formule 127.91
Qualité Réactif ACS