Learn More
Acide iodhydrique, pour analyse, solution aqueuse à 57 % en poids, distillé, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10103930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10103930 250 mL 250mL
10441241 50 mL 50mL
11984101 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10103930 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 198372500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    146.00€ / 250mL
    Économisez 12.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10034-85-2 | HI | 127.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-85-2
Formule moléculaire HI
Poids moléculaire (g/mol) 127.91
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydriodic acid
Point d’ébullition 127.0°C
Densité 1.7000 g/mL
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.7
Quantité 250 mL
Formule linéaire HI
Fieser 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166
Merck Index 15, 4814
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Poids de la formule 127.91
Qualité Analyse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydriodic acid, aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid