Learn More
Acide iodhydrique, pour analyse, solution aqueuse à 57 % en poids, distillé, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10013433 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
Code produit. 10013433
Marque: Thermo Scientific Acros 198360010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10034-85-2 | HI | 127.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-85-2
Formule moléculaire HI
Poids moléculaire (g/mol) 127.91
Numéro MDL MFCD00011347
Clé InChI XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Iodure d’hydrogène
SMILES I
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydriodic acid
Densité 1.7000 g/mL
Point d’ébullition 127.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HI
Quantité 1 L
Fieser 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166
Merck Index 15, 4814
Gravité spécifique 1.7
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Poids de la formule 127.91
Qualité Analyse