Learn More
Acide hydroiodique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 11492644 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11492644 100 ml Flacon en verre ambré 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11492644 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/0750/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
pH 1
Couleur Marron-rouge
CAS 10034-85-2
Point de fusion -51°C
Point d’ébullition 127°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 100 ml
Formule moléculaire HI
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011347
Synonyme hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
Clé InChI XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES I
Nom IUPAC Iodure d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 127.91
CID PubChem 24841
ChEBI CHEBI:43451
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydriodic acid SLR
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid