Learn More
Hydriodic Acid, no stabilizer, Honeywell
Code produit 15651910 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15651910 50 mL 50mL
15641910 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15651910 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 21001350ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10034-85-2
Formule moléculaire HI
Poids moléculaire (g/mol) 127.91
Numéro MDL MFCD00011347
Clé InChI XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
CID PubChem 24841
ChEBI CHEBI:43451
Nom IUPAC Iodure d’hydrogène
SMILES I
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydriodic Acid
Note relative au nom Distilled, Contains No Stabilizer
Densité 1.701g/mL at 25°C
Quantité 50 mL
Numéro UN 1787
Poids de la formule 127.91g/mol
Pourcentage de pureté 99.99% (trace metals basis)