Learn More
Hydriodic Acid, Puriss p.a., ≥67% (T), Honeywell™
Code produit 15695870 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15695870 50 mL Flacon en verre 250mL
15605880 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15695870 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 58160250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10034-85-2
Formule moléculaire HI
Poids moléculaire (g/mol) 127.91
Numéro MDL MFCD00011347
Clé InChI XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
CID PubChem 24841
ChEBI CHEBI:43451
Nom IUPAC Iodure d’hydrogène
SMILES I
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydriodic acid
Point d’ébullition 127°C
Densité 1.96g/mL at 20°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 mL
Numéro UN UN1787
Poids de la formule 127.91g/mol
Pourcentage de pureté ≥67% (T)